Få mere at vide
4-(4-brom-lH-pyrazol-1-yl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10341370
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10341370 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10341370 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00328DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)aniline
CAS 681441-17-8
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C9H8BrN3
MDL nummer MFCD08436686
Mængde 1 g
Synonym 4-4-bromo-1h-pyrazol-1-yl aniline, 4-4-bromopyrazol-1-yl aniline, 4-4-bromopyrazolyl phenylamine
InChI nøgle HCCGFLDVFPCSOV-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC1=CC=C(C=C1)N1C=C(Br)C=N1
IUPAC navn 4-(4-brompyrazol-1-yl)anilin
Molekylvægt (g/mol) 238.09
PubChem CID 19576898
Formel vægt 238.09