CAS RN 675602-90-1
IUPAC Navn:
3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine-2,5-diamine
Synonymer:
3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine-2,5-diamine
Molekylvægt (g/mol):
195.12
Molekylformel:
C6H5F4N3
InChi Key:
SMAJZLPBXNXMJE-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NC1=CN=C(N)C(F)=C1C(F)(F)F