Få mere at vide
2,5-diamino-3-fluor-4-(trifluormethyl)pyridin, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2, 5-diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine |
| CAS | 675602-90-1 |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Molekylær formel | C6H5F4N3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2,5-diamino-3-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine, 3-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine-2,5-diamine, 2,5-diamino-3-fluoro-4-trifluoromethyl-pyridine |
| InChI nøgle | SMAJZLPBXNXMJE-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C1=C(C(=C(C(=N1)N)F)C(F)(F)F)N |
| IUPAC navn | 3-fluor-4-(trifluormethyl)pyridin-2,5-diamin |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.121 |
| Vis mere |