accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCl

CAS RN 672-65-1

IUPAC Navn: (1-chloroethyl)benzene
Synonymer: (1-chloroethyl)benzene
Molekylvægt (g/mol): 140.61
Molekylformel: C8H9Cl
InChi Key: GTLWADFFABIGAE-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(Cl)C1=CC=CC=C1
Kogepunkt 
  • (1)
Fysisk form 
  • (1)
Mængde 
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)