Få mere at vide
1-chlor-1-phenylethan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10161131 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10161131 100 g Glasflaske 100g
1 options
Artikelnummer. 10161131 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 327061000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 672-65-1 | C8H9Cl | 140.61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-1-phenylethane
Navn note 97%
CAS 672-65-1
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0600g/mL
Kogepunkt 90°C (33.0 mmHg)
Flammepunkt 44°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H9Cl
Brydningsindeks 1.5260 to 1.528
MDL nummer MFCD00018870
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 1.06
Synonym 1-chloroethyl benzene, 1-chloro-1-phenylethane, 1-phenylethyl chloride, alpha-phenylethyl chloride, alpha-methylbenzyl chloride, benzene, 1-chloroethyl, 1-phenyl-ethylchloride, ccris 1778, .alpha.-methylbenzyl chloride, rs-phenethyl chloride
InChI nøgle GTLWADFFABIGAE-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C1=CC=CC=C1)Cl
IUPAC navn 1-chlorethylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 140.61
PubChem CID 12648
Formel vægt 140.61
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Chloro-1-phenylethane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.