accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOONHONOO

CAS RN 6635-31-0

IUPAC Navn: 5-nitro-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid
Synonymer: 5-nitro-6-oxo-1H-pyridine-3-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol): 184.11
Molekylformel: C6H4N2O5
InChi Key: VJMXJGVEVASJOD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=CNC(=O)C(=C1)[N+]([O-])=O

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater