Få mere at vide
6-Hydroxy-5-nitronicotinic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Hydroxy-5-nitronicotinic acid |
| CAS | 6635-31-0 |
| Molekylær formel | C6H4N2O5 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4N2O5/c9-5-4(8(12)13)1-3(2-7-5)6(10)11/h1-2H,(H,7,9)(H,10,11) |
| SMIL | O=C(O)C1=CNC(=O)C(=C1)N(=O)=O |
| IUPAC navn | 5-Nitro-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic Acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.11 |
| Formel vægt | 184.01 |