accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3HO

CAS RN 65954-42-9

IUPAC Navn: 1-(pyren-1-yl)ethan-1-ol
Synonymer: 1-(pyren-1-yl)ethanol
Molekylvægt (g/mol): 246.31
Molekylformel: C18H14O
InChi Key: LFCWFVPSUMBNQM-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(O)C1=CC=C2C=CC3=CC=CC4=CC=C1C2=C34

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater