Få mere at vide
1-(1-Pyrenyl)ethanol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15244764 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15244764 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 15244764 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 449290010
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(1-Pyrenyl)ethanol
CAS 65954-42-9
Smeltepunkt 111.0°C to 113.0°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C18H14O
Mængde 1 g
Synonym 1-1-pyrenyl ethanol, 1-hydroxyethylpyrene, alpha-methyl-1-pyrenemethanol, 1-1-hydroxyethyl pyrene, ccris 7293, 1-pyrenemethanol, alpha-methyl, 1-pyren-1-yl ethanol, 1-pyrenylethan-1-ol, 4-06-00-05012 beilstein handbook reference
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
InChI nøgle LFCWFVPSUMBNQM-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C1=C2C=CC3=CC=CC4=C3C2=C(C=C4)C=C1)O
IUPAC navn 1-pyren-1-ylethanol
Molekylvægt (g/mol) 246.31
PubChem CID 119118
Formel vægt 246.31
Procent renhed 98%