accessibility menu, dialog, popup

UserName

NFBrNOO

CAS RN 652160-72-0

IUPAC Navn: 2-bromo-5-fluoro-3-nitropyridine
Synonymer: 2-bromo-5-fluoro-3-nitropyridine
Molekylvægt (g/mol): 220.99
Molekylformel: C5H2BrFN2O2
InChi Key: XJFDIIHIXNIWQH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-][N+](=O)C1=CC(F)=CN=C1Br

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater