accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOOHN

CAS RN 64700-65-8

IUPAC Navn: methyl 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
Synonymer: methyl 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol): 143.14
Molekylformel: C6H9NO3
InChi Key: HQGPKMSGXAUKHT-UHFFFAOYNA-N
SMILES: COC(=O)C1CCC(=O)N1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater