missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(R)-Methyl 5-Oxopyrrolidine-2-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-Methyl 5-Oxopyrrolidine-2-carboxylate |
| CAS | 64700-65-8 |
| Molekylær formel | C6H9NO3 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | (R)-5-(Methoxycarbonyl)-2-pyrrolidinone, (R)-Methyl 2-pyrrolidone-5-carboxylateMethyl (R)-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, Methyl (R)-pyroglutamate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO3/c1-10-6(9)4-2-3-5(8)7-4/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@H]1CCC(=O)N1 |
| IUPAC navn | methyl (2R)-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 143.14 |
| Formel vægt | 143.0582 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?