accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OONOHSH2NN(Z)

CAS RN 64485-82-1

IUPAC Navn: ethyl (2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(N-hydroxyimino)acetate
Synonymer: ethyl (2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(N-hydroxyimino)acetate
Molekylvægt (g/mol): 215.23
Molekylformel: C7H9N3O3S
InChi Key: BTEPYCPXBCCSDL-YHYXMXQVSA-N
SMILES: CCOC(=O)C(=N/O)\C1=CSC(N)=N1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater