Få mere at vide
2-(2-Aminothiazole-4-yl)-2-hydroxyiminoacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Aminothiazole-4-yl)-2-hydroxyiminoacetate |
| CAS | 64485-82-1 |
| Molekylær formel | C7H9N3O3S |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | (alphaZ)-2-Amino-alpha-(hydroxyimino)-4-thiazoleacetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-(2-aminothiazol-4-yl)-(Z)-2-(hydroxyimino)acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N3O3S/c1-2-13-6(11)5(10-12)4-3-14-7(8)9-4/h3,12H,2H2,1H3,(H2,8,9)/b10-5- |
| SMIL | CCOC(=O)\C(=N/O)\c1csc(N)n1 |
| IUPAC navn | ethyl (2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-hydroxyiminoacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.23 |
| Formel vægt | 215.0365 |