accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2NNNH2(E/Z)

CAS RN 6416-57-5

IUPAC Navn: 4-[2-(naphthalen-1-yl)diazen-1-yl]benzene-1,3-diamine
Synonymer: 4-[2-(naphthalen-1-yl)diazen-1-yl]benzene-1,3-diamine
Molekylvægt (g/mol): 262.32
Molekylformel: C16H14N4
InChi Key: AHWMWMNEYBHQNL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC=C(N=NC2=C3C=CC=CC3=CC=C2)C(N)=C1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater