Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fat Brown RR |
| CAS | 6416-57-5 |
| Molekylær formel | C16H14N4 |
| MDL nummer | MFCD00009689 |
| Synonym | Solvent brown 1, C.I. 11285 |
| InChI nøgle | AHWMWMNEYBHQNL-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | NC1=CC=C(N=NC2=C3C=CC=CC3=CC=C2)C(N)=C1 |
| IUPAC navn | 4-[2-(naphthalen-1-yl)diazen-1-yl]benzene-1,3-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 262.32 |
| PubChem CID | 62608 |
| Vis mere |