Få mere at vide
Fat Brown RR, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11485451 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
11485451 25 g
1 options
Artikelnummer. 11485451 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215803525
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fat Brown RR
CAS 6416-57-5
Molekylær formel C16H14N4
MDL nummer MFCD00009689
Synonym Solvent brown 1, C.I. 11285
InChI nøgle AHWMWMNEYBHQNL-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC1=CC=C(N=NC2=C3C=CC=CC3=CC=C2)C(N)=C1
IUPAC navn 4-[2-(naphthalen-1-yl)diazen-1-yl]benzene-1,3-diamine
Molekylvægt (g/mol) 262.32
PubChem CID 62608
Formel vægt 262.31
Farve Brun
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver