accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClH2NNH2NOO

CAS RN 636-99-7

IUPAC Navn: 1-(4-nitrophenyl)hydrazinium chloride
Synonymer: 1-(4-nitrophenyl)hydrazinium chloride
Molekylvægt (g/mol): 189.6
Molekylformel: C6H8ClN3O2
InChi Key: ZWWXDCOPVYATOQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Cl-].N[NH2+]C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater