Få mere at vide
4-Nitrophenylhydrazine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitrophenylhydrazine Hydrochloride |
| CAS | 636-99-7 |
| Molekylær formel | C6H8ClN3O2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | p-Nitrophenylhydrazine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N3O2.ClH/c7-8-5-1-3-6(4-2-5)9(10)11;/h1-4,8H,7H2;1H |
| SMIL | Cl.NNc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | (4-nitrophenyl)hydrazine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.6 |
| Formel vægt | 189.0305 |