accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaNaCH3NNONNSOOOClClSOOO(E/Z)

CAS RN 6359-98-4

IUPAC Navn: disodium 2,5-dichloro-4-{3-methyl-5-oxo-4-[2-(4-sulfonatophenyl)diazen-1-yl]-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl}benzene-1-sulfonate
Synonymer: yellow 2G
Molekylvægt (g/mol): 551.28
Molekylformel: C16H10Cl2N4Na2O7S2
InChi Key: FTZLWXQKVFFWLY-UHFFFAOYNA-L
SMILES: [Na+].[Na+].CC1=NN(C(=O)C1N=NC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC(Cl)=C(C=C1Cl)S([O-])(=O)=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (2)
  • (1)
  • (1)