CAS RN 63547-22-8
IUPAC Navn:
2-[(diphenylmethyl)sulfanyl]acetate
Synonymer:
2-[(diphenylmethyl)sulfanyl]acetate
Molekylvægt (g/mol):
257.33
Molekylformel:
C15H13O2S
InChi Key:
HTHFEDOFDBZPRX-UHFFFAOYSA-M
SMILES:
[O-]C(=O)CSC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1