accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2ClClCl

CAS RN 634-67-3

IUPAC Navn: 2,3,4-trichloroaniline
Synonymer: 2,3,4-trichloroaniline
Molekylvægt (g/mol): 196.46
Molekylformel: C6H4Cl3N
InChi Key: RRJUYQOFOMFVQS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1Cl
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater