Få mere at vide
2,3,4-Trichloroaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,4-Trichloroaniline |
| CAS | 634-67-3 |
| Molekylær formel | C6 H4 Cl3 N |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Benzenamine','2,3,4-trichloro- (9CI','ACI), 2,3,4-Trichlorobenzenamine (ACI), Aniline','2,3,4-trichloro- (6CI','8CI), 1-Amino-2,3,4-trichlorobenzene, 2,3,4-Trichloroaniline, NSC 89297 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4Cl3N/c7-3-1-2-4(10)6(9)5(3)8/h1-2H,10H2 |
| SMIL | Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1Cl |
| IUPAC navn | 2,3,4-trichloroaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.46 |
| Formel vægt | 194.9409 |