accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOOSSSOHO

CAS RN 6326-83-6

IUPAC Navn: 2-({[(carboxymethyl)sulfanyl]methanethioyl}sulfanyl)acetic acid
Synonymer: ({[(carboxymethyl)sulfanyl]methanethioyl}sulfanyl)acetic acid
Molekylvægt (g/mol): 226.28
Molekylformel: C5H6O4S3
InChi Key: GQECANUIPBFPLA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)CSC(=S)SCC(O)=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater