Få mere at vide
Bis(carboxymethyl)trithiocarbonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(carboxymethyl)trithiocarbonate |
| CAS | 6326-83-6 |
| Molekylær formel | C5H6O4S3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O4S3/c6-3(7)1-11-5(10)12-2-4(8)9/h1-2H2,(H,6,7)(H,8,9) |
| SMIL | OC(=O)CSC(=S)SCC(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(carboxymethylsulfanylcarbothioylsulfanyl)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.29 |
| Formel vægt | 225.9428 |