CAS RN 63250-36-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Epicaptopril, TRC
CAS: 63250-36-2 Molekylær formel: C9H15NO3S Molekylvægt (g/mol): 217.29 Synonym: 1-[(2R)-3-Mercapto-2-methyl-1-oxopropyl]-L-proline,2-D-Methyl-3-mercaptopropanoyl-L-proline,SQ 14534,Captopril Impurity F; IUPAC navn: ((R)-3-mercapto-2-methylpropanoyl)-L-proline SMIL: O=C(O)[C@@H]1CCCN1C([C@@H](C)CS)=O