CAS RN 6309-16-6
IUPAC Navn:
(1R)-1-(thiophen-2-yl)ethan-1-aminium
Synonymer:
(1R)-1-(thiophen-2-yl)ethanaminium
Molekylvægt (g/mol):
128.21
Molekylformel:
C6H10NS
InChi Key:
LYJBVRVJQXVVPI-RXMQYKEDSA-O
SMILES:
C[C@@H]([NH3+])C1=CC=CS1