Få mere at vide
1-(2-Thienyl)ethylamin, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15473357
Skift visning
Mængde:
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15473357 500 mg 500mg
1 options
Artikelnummer. 15473357 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26052.ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
CAS: 6309-16-6 | C6H10NS | 128.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Thienyl)ethylamine
CAS 6309-16-6
Molekylær formel C6H10NS
Brydningsindeks 1.5475
MDL nummer MFCD02734311
Mængde 500 mg
FN nummer UN2735
Følsomhed Luftfølsom
Synonym 1-thiophen-2-yl ethanamine, 1-2-thienyl ethylamine, 1-thiophen-2-yl-ethylamine, 1-thiophen-2-yl ethan-1-amine, 1-thien-2-ylethanamine, 1-2-thienyl ethanamine, 1-2-thienyl ethanamin, 1-thiophen-2-ylethylamine, 1-thien-2-yl ethylamine, 2-1-aminoethyl thiophene
InChI nøgle LYJBVRVJQXVVPI-RXMQYKEDSA-O
SMIL C[C@@H]([NH3+])C1=CC=CS1
IUPAC navn 1-thiophen-2-ylethanamin
Molekylvægt (g/mol) 128.21
PubChem CID 238233
Formel vægt 127.21
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(2-Thienyl)ethylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(2-Thienyl)ethylamine