accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 624741-47-5

BOOH3CCH3H3CH3CFN

CAS RN 624741-47-5

IUPAC Navn: 3-fluoro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
Synonymer: 3-fluoro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
Molekylvægt (g/mol): 247.08
Molekylformel: C13H15BFNO2
InChi Key: HIMZNJDDVIROEC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(C=CC=C1F)C#N
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater