accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CSOSCH3

CAS RN 623-80-3

IUPAC Navn: bis(ethylsulfanyl)methanone
Synonymer: S,S-diethyl carbonodithioate
Molekylvægt (g/mol): 150.25
Molekylformel: C5H10OS2
InChi Key: MBUCFVKJCBBWRI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCSC(=O)SCC
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater