Få mere at vide
Dithiocarbonic Acid S,S'-Diethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dithiocarbonic Acid S,S'-Diethyl Ester |
| CAS | 623-80-3 |
| Molekylær formel | C5H10OS2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10OS2/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CCSC(=O)SCC |
| IUPAC navn | bis(ethylsulfanyl)methanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.26 |
| Formel vægt | 150.0173 |