accessibility menu, dialog, popup

UserName

Br

CAS RN 62162-97-4

IUPAC Navn: 2-bromophenanthrene
Synonymer: 2-bromophenanthrene
Molekylvægt (g/mol): 257.13
Molekylformel: C14H9Br
InChi Key: SQTPFYJEKHTINP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrC1=CC=C2C(C=CC3=CC=CC=C23)=C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater