missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Bromophenanthrene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromophenanthrene |
| CAS | 62162-97-4 |
| Molekylær formel | C14H9Br |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9Br/c15-12-7-8-14-11(9-12)6-5-10-3-1-2-4-13(10)14/h1-9H |
| SMIL | Brc1ccc2c(ccc3ccccc23)c1 |
| IUPAC navn | 2-bromophenanthrene |
| Molekylvægt (g/mol) | 257.13 |
| Formel vægt | 255.9888 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?