accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOCH3O

CAS RN 620-79-1

IUPAC Navn: ethyl 2-benzyl-3-oxobutanoate
Synonymer: ethyl 2-benzyl-3-oxobutanoate
Molekylvægt (g/mol): 220.27
Molekylformel: C13H16O3
InChi Key: XDWQYMXQMNUWID-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCOC(=O)C(CC1=CC=CC=C1)C(C)=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater