missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethyl 2-Benzylacetoacetate, TRC

Artikelnummer. 30369846
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30369846 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30369846 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE92543825G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-Benzylacetoacetate
CAS 620-79-1
Molekylær formel C13 H16 O3
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C13H16O3/c1-3-16-13(15)12(10(2)14)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,3,9H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)C(Cc1ccccc1)C(=O)C
IUPAC navn ethyl 2-benzyl-3-oxobutanoate
Molekylvægt (g/mol) 220.26
Formel vægt 220.1099
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.