accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 612847-09-3

IUPAC Navn: 1-{1-[(4-{6-phenyl-1H-imidazo[4,5-g]quinoxalin-7-yl}phenyl)methyl]piperidin-4-yl}-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one
Synonymer: 1-{1-[(4-{7-phenyl-3H-imidazo[4,5-g]quinoxalin-6-yl}phenyl)methyl]piperidin-4-yl}-3H-1,3-benzodiazol-2-one
Molekylvægt (g/mol): 551.65
Molekylformel: C34H29N7O
InChi Key: BIWGYFZAEWGBAL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=C1NC2=CC=CC=C2N1C1CCN(CC2=CC=C(C=C2)C2=C(N=C3C=C4N=CNC4=CC3=N2)C2=CC=CC=C2)CC1
Grad 
  • (4)
Fysisk form 
  • (4)
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (4)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (6)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)