missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

AKT inhibitor VIII, MedChemExpress

Artikelnummer. 16476587
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16476587 5 mg 5mg
16434896 100 mg -
16430237 50 mg -
16403868 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16476587 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10355

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress AKT inhibitor VIII (AKTi-1/2) is a cell-permeable quinoxaline compound that has been shown to potently, selectively, allosterically, and reversibly inhibit Akt1, Akt2, and Akt3 activity with IC50s of 58 nM, 210 nM, and 2119 nM, respectively.

AKT inhibitor VIII (AKTi-1/2) is a cell-permeable quinoxaline compound that has been shown to potently, selectively, allosterically, and reversibly inhibit Akt1, Akt2, and Akt3 activity with IC50s of 58 nM, 210 nM, and 2119 nM, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale AKT inhibitor VIII
CAS 612847-09-3
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C34H29N7O
Mængde 5 mg
Synonym AKTi-1/2
Opløselighedsinformation DMSO : 20 mg/mL (36.26 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1NC2=CC=CC=C2N1C3CCN(CC4=CC=C(C5=NC6=CC(NC=N7)=C7C=C6N=C5C8=CC=CC=C8)C=C4)CC3
Molekylvægt (g/mol) 551.64
Formel vægt 551.64
Procent renhed 98.93%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.