accessibility menu, dialog, popup

UserName

BrCH3NO(S)(S)(S)O(R)OO(S)OHH

CAS RN 6106-81-6

IUPAC Navn: hydrogen (1S,2R,4S,5S)-7-{[(2S)-3-hydroxy-2-phenylpropanoyl]oxy}-9-methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.0²,⁴]nonan-9-ium-9-olate bromide
Synonymer: hydrogen (1S,2R,4S,5S)-7-{[(2S)-3-hydroxy-2-phenylpropanoyl]oxy}-9-methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.0²,⁴]nonan-9-ium-9-olate bromide
Molekylvægt (g/mol): 400.27
Molekylformel: C17H22BrNO5
InChi Key: MGNNYKWRWHQLCR-XWDDIHSFSA-N
SMILES: [H+].[Br-].C[N+]1([O-])[C@H]2CC(C[C@H]1[C@@H]1O[C@H]21)OC(=O)[C@H](CO)C1=CC=CC=C1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater