missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Hyoscine N-Oxide Hydrobromide, Mikromol™
Beskrivelse
Hyoscine N-Oxide Hydrobromide, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hyoscine N-Oxide Hydrobromide |
| CAS | 6106-81-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Hyoscine N-Oxide Hydrobromide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H21 N O5 . Br H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Hyoscine N-Oxide Hydrobromide |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21NO5.BrH/c1-18(21)13-7-11(8-14(18)16-15(13)23-16)22-17(20)12(9-19)10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,11-16,19H,7-9H2,1H3;1H/t11-,12-,13-,14+,15-,16+,18?;/m1./s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Br.C[N+]1([O-])[C@@H]2C[C@H](C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?