accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COPOOCH3OCH3

CAS RN 60815-18-1

IUPAC Navn: diethyl [(3-methoxyphenyl)methyl]phosphonate
Synonymer: diethyl (3-methoxyphenyl)methylphosphonate
Molekylvægt (g/mol): 258.25
Molekylformel: C12H19O4P
InChi Key: IGGMUQNGGBRXFB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOP(=O)(CC1=CC(OC)=CC=C1)OCC
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)