Få mere at vide
Diethyl 3-Methoxybenzylphosphonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl 3-Methoxybenzylphosphonate |
| CAS | 60815-18-1 |
| Molekylær formel | C12H19O4P |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19O4P/c1-4-15-17(13,16-5-2)10-11-7-6-8-12(9-11)14-3/h6-9H,4-5,10H2,1-3H3 |
| SMIL | CCOP(=O)(Cc1cccc(OC)c1)OCC |
| Molekylvægt (g/mol) | 258.25 |
| Formel vægt | 258.1021 |