CAS RN 604-19-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
6Beta-Hydroxy Progesterone (Contains up to 20% 17Alpha-Hydroxy Progesterone), TRC
CAS: 604-19-3 Molekylær formel: C21 H30 O3 Molekylvægt (g/mol): 330.46 Synonym: Pregn-4-ene-3,20-dione, 6-hydroxy-, (6β)-,Pregn-4-ene-3,20-dione, 6β-hydroxy- (8CI),Progesterone, 6β-hydroxy- (6CI),(6β)-6-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione,4-Pregnen-6β-ol-3,20-dione,6β-Hydroxypregn-4-en-3,20-dione,6β-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione,6β-Hydroxyprogesterone,U 27605 IUPAC navn: (6R,8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-acetyl-6-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one SMIL: CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C[C@@H](O)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C