accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2OH2ONaSNHNN

CAS RN 59032-27-8

IUPAC Navn: sodium (2H-1,2,3-triazol-4-yl)sulfanide dihydrate
Synonymer: sodium 2H-1,2,3-triazol-4-ylsulfanide dihydrate
Molekylvægt (g/mol): 159.14
Molekylformel: C2H6N3NaO2S
InChi Key: RZLGEIPBTHKAGX-UHFFFAOYSA-M
SMILES: O.O.[Na+].[S-]C1=NNN=C1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater