missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Mercapto-1H-1,2,3-triazole Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | 5-Mercapto-1H-1,2,3-triazole Sodium Salt |
| CAS | 59032-27-8 |
| Molekylær formel | C2H2N3NaS |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1H-1,2,3-Triazole-4-thiol Sodium Salt, 4-Mercapto-1,2,3-triazole Sodium Salt, Sodium 1H-1,2,3-Triazole-4-thiolate |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3N3S.Na/c6-2-1-3-5-4-2;/h1H,(H2,3,4,5,6);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na]Sc1cnn[nH]1 |
| IUPAC navn | 1H-triazol-5-ylsulfanylsodium |
| Molekylvægt (g/mol) | 123.11 |
| Formel vægt | 122.9867 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?