accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClOH(R)N(S)(S)OH2C(S)HOH

CAS RN 58895-64-0

IUPAC Navn: hydrogen (1S,5R,13S,17S)-4-(cyclopropylmethyl)-14-methylidene-12-oxa-4-azapentacyclo[9.6.1.0¹,¹³.0⁵,¹⁷.0⁷,¹⁸]octadeca-7,9,11(18)-triene-10,17-diol chloride
Synonymer: hydrogen nalmefene chloride
Molekylvægt (g/mol): 375.89
Molekylformel: C21H26ClNO3
InChi Key: GYWMRGWFQPSQLK-OPHZJPRHSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].OC1=CC=C2C[C@H]3N(CC4CC4)CC[C@@]45[C@@H](OC1=C24)C(=C)CC[C@@]35O

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater