missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ Nalmefene hydrochloride
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18005652
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18005652 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18005652 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4085/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Opioid receptor antagonist

Opioid receptor antagonist; displays a longer half life than Naloxone . Exhibits neuroprotective effects after traumatic brain injury in the rat.

Deuterated analog also available.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Nalmefene hydrochloride
CAS 58895-64-0
Mængde 50 mg
Molekylær formel C21H26ClNO3
Formel vægt 375.89
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 375.893
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.