accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOOHO(E)

CAS RN 588-30-7

IUPAC Navn: (2E)-3-(3-hydroxyphenyl)prop-2-enoic acid
Synonymer: m-coumaric acid (e)-3-coumaric acid 3-coumaric acid, (E)-isomer (E)-3-coumaric acid 3'-hydroxycinnamate trans-3-hydroxycinnamate 3-coumaric acid, (E)- 3-coumaric acid, (e)- 3'-hydroxycinnamic acid 3-coumaric acid, (e)-isomer
Molekylvægt (g/mol): 164.16
Molekylformel: C9H8O3
InChi Key: KKSDGJDHHZEWEP-SNAWJCMRSA-N
SMILES: OC(=O)\C=C\C1=CC=CC(O)=C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater