Få mere at vide
3-(3-Hydroxyphenyl)acrylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Coumaric Acid |
| CAS | 588-30-7 |
| Molekylær formel | C9 H8 O3 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 3-Hydroxycinnamic acid (cis/trans mixture) |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O3/c10-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12) |
| SMIL | OC(=O)C=Cc1cccc(O)c1 |
| IUPAC navn | 3-(3-hydroxyphenyl)prop-2-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.16 |
| Formel vægt | 164.0473 |