CAS RN 58073-59-9
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
8-anti-Ipratropium Bromide, TRC
CAS: 58073-59-9 Molekylær formel: C20 H30 N O3 . Br Molekylvægt (g/mol): 412.36 Synonym: 8-Azoniabicyclo[3.2.1]octane, 3-(3-hydroxy-1-oxo-2-phenylpropoxy)-8-methyl-8-(1-methylethyl)-, bromide (1:1), (3-endo,8-anti)-,8-Azoniabicyclo[3.2.1]octane, 3-(3-hydroxy-1-oxo-2-phenylpropoxy)-8-methyl-8-(1-methylethyl)-, bromide, (3-endo,8-anti)- (9CI); SMIL: OCC(C1=CC=CC=C1)C(O[C@H]2CC3CCC(C2)[N@@+]3(C(C)C)C)=O.[Br-]