accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOCH3O

CAS RN 580-02-9

IUPAC Navn: methyl 2-(acetyloxy)benzoate
Synonymer: acetylsalicylic acid, methyl ester
Molekylvægt (g/mol): 194.19
Molekylformel: C10H10O4
InChi Key: ONWPLBKWMAUFGZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C1=CC=CC=C1OC(C)=O

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater