accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3

CAS RN 575-37-1

IUPAC Navn: 1,7-dimethylnaphthalene
Synonymer: 1,7-dimethylnaphthalene
Molekylvægt (g/mol): 156.23
Molekylformel: C12H12
InChi Key: SPUWFVKLHHEKGV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C2C=CC=C(C)C2=C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater